Wichtige Dokumente
227420
4-Methyl-5-imidazolmethanol -hydrochlorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
233 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
InChIKey
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand).
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)