Wichtige Dokumente
227072
Deuteriumchlorid -Lösung
37 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonym(e):
Salzsäure-d
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
DCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Konzentration
37 wt. % in D2O
Dichte
1.257 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Verpackung
Packaged in prescored ampules
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?