Merck
226297
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropyliden-L-threitol
97%
Synonym(e):
(−)-2,3-O-Isopropyliden-L-threitol-1,4-ditosylat, (4S,5S)-4,5-Bis-(tosyloxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.56
Beilstein:
99610
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D −12.3°, c = 8.8 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]2COS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C21H26O8S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)30(22,23)26-13-19-20(29-21(3,4)28-19)14-27-31(24,25)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3/t19-,20-/m0/s1
InChIKey
KPFDKWNWYAXRNJ-PMACEKPBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)