Merck
225592
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4,5-diphenyloxazol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.628 (lit.)
bp
214 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
Anwendung
Reagent for macrolide synthesis.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)