225320
2,3-Dichlor-toluol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6 °C (lit.)
Dichte
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N