Merck
222690
Sigma-Aldrich
2,4′-Difluor-benzophenon
96%
About This Item
Lineare Formel:
(FC6H4)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5689 (lit.)
bp
176-178 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Dichte
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)