Merck
22136
Sigma-Aldrich
(+)-8(15)-Cedren-9-ol
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1R,2R,5S,7R,9S)-8-Methylen-2,6,6-trimethyl-tricyclo[5.3.1.01,5]undecan-9-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +10±1°, c = 5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@@]3(C[C@H](O)C1=C)[C@H](C)CC[C@@]3([H])C2(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-5-6-13-14(3,4)11-7-15(9,13)8-12(16)10(11)2/h9,11-13,16H,2,5-8H2,1,3-4H3/t9-,11-,12+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
DJYWGTBEZVORGE-GOGITYCRSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)