Merck
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronsäureamid
99%
Synonym(e):
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
166-167 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)