219223
N,N-Dimethyl-1,3-phenylendiamin -dihydrochlorid
99%
Synonym(e):
3-(Dimethylamino)-anilin -dihydrochlorid, 3-Amino-N,N-dimethylanilin -dihydrochlorid, N,N-Dimethyl-m-phenylenediamin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
217 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100mg/2ml, clear to slightly hazy (faintly yellow to tan to purple)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?