Merck
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagin Monohydrat
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Aminosuccinaaminsäure Monohydrat, (R)-2-Amino-bernsteinsäure-4-amid, D-Asparaginsäure-4-amid
About This Item
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
Beilstein:
1723526
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChIKey
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)