Merck
218871
Sigma-Aldrich
Corynanthin -hydrochlorid Hydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N2O3 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.90 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]21/D −67°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
288-290 °C (lit.)
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH.H2O/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H;1H2/t12-,15-,17-,18-,19-;;/m0../s1
InChIKey
XUMWCHYKGZMCSP-QVURBYDESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable