Wichtige Dokumente
217204
Neodym(III)-nitrat Hydrat
99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystalline
Zusammensetzung
Degree of hydration, 5-6
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: neodymium
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
InChIKey
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?