Wichtige Dokumente
216755
5-Nitro-indazol
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-1-2-7-5(3-6)4-8-9-7/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?