Merck
215449
Sigma-Aldrich
2-Dimethylaminoethyl-triphenylphosphoniumbromid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.32
Beilstein:
4072092
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3