209929
2-Ethoxytetrahydrofuran
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1CCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-7-6-4-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JQYYUWHWGCJWTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup