Merck
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
Synonym(e):
Acid Red 17
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15N2NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.46
Farbindexnummer:
16180
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 65%
λmax
518 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)