Merck
208906
Sigma-Aldrich
Nitrorot
Dye content 50 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N4Na2O9S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 50%
λmax
546 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)