Wichtige Dokumente
208728
N-(4-Amino-2-methylphenyl)-4-chlor-phthalimid
99%
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)ccc1N2C(=O)c3ccc(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c1-8-6-10(17)3-5-13(8)18-14(19)11-4-2-9(16)7-12(11)15(18)20/h2-7H,17H2,1H3
InChIKey
LIVAQMJLPOCEMO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)