Merck
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis-(chlormethyl)-propanol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10Cl2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
SMILES String
CC(CO)(CCl)CCl
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)