203297
Gadolinium(III)-oxid
powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp (Schmelzpunkt)
2330 °C (lit.)
Dichte
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
InChIKey
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.