Merck
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III)-chlorid Hexahydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Dysprosium trichloride hexahydrate
About This Item
Lineare Formel:
DyCl3 · 6(H2O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.