Merck
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-on
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
Beilstein:
4307891
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
InChIKey
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
Sonstige Hinweise
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)