Merck
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV)-fluorid
About This Item
Lineare Formel:
VF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
mp (Schmelzpunkt)
325 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[V](F)(F)F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)