Merck
202150
Sigma-Aldrich
Cäsiumnitrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Salpetersäure Caesiumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
414 °C (lit.)
Dichte
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zur Verwendung bei der Synthese von Cäsiumnitratocuprat, Cs2[Cu(NO3)4] das in einer quadratisch-planaren Koordination um das Cu-Zentrum kristallisiert.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alex M James et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(25), 22464-22473 (2019-05-30)
Sulfonated hyper-cross-linked polymers based on 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl (BCMBP) were synthesized via metal-free (SHCP-1) and conventional Lewis acid-catalyzed (SHCP-2) Friedel-Crafts alkylation routes. The sulfonated polymers possessed BET surface areas in excess of 500 m2·g-1. SHCP-1 was investigated for its ability to extract
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.