Merck
201391
Sigma-Aldrich
Coomassie Brillantblau G 250
Dye content 50 %
Synonym(e):
Acid Blue 90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H52N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
858.05
Farbindexnummer:
42655
Beilstein:
5230822
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 50%
λmax
610 nm
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)