Wichtige Dokumente
19980
Butylhydrazin -oxalat (Salz)
≥98.0% (T)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
Beilstein:
3704357
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
160-165 °C
Löslichkeit
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChIKey
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?