Merck
199427
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolcarbonitril
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Cc1ccc(C#N)n1C
InChI
1S/C7H8N2/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
DRXOPQFEWDRGKT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The standard molar enthalpy of formation of 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile in the gaseous phase was studied.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Santos AFL and Ribeiro da Silva MA.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 48, 194-200 (2012)