Wichtige Dokumente
198862
3-Methyl-2-phenylpyridin
≥97%
About This Item
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.6030 (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)