198781
12-Hydroxydodecansäure
97%
Synonym(e):
12-Hydroxylaurinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15)
InChIKey
ZDHCZVWCTKTBRY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable