Wichtige Dokumente
197920
1-[2-(4-Bromphenoxy)ethyl]pyrrolidin
95%
About This Item
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
138-140 °C/1.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.304 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1ccc(OCCN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C12H16BrNO/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10H2
InChIKey
YDWKSSWZGXRQET-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?