196444
(+)-Fenchol
96%
Synonym(e):
(1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R)-endo-(+)-Fenchylalkohol, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol, Fenchylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-45 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
InChIKey
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup