Wichtige Dokumente
194816
1,3,3-Trimethyl-6-azabicyclo[3.2.1]octan
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
SMILES String
CC1(C)C[C@@H]2C[C@@](C)(CN2)C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?