Merck
194220
Sigma-Aldrich
Phenoxyessigsäure Natriumsalz Hydrat
≥98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CO2Na·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.13 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
SMILES String
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3.Na.H2O/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
MEQSSBKFRRPKBI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)