Merck
194069
Sigma-Aldrich
4-(Pyrrol-1-yl)-phenol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-n2cccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable