Merck
19343
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-Chlor-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorphenyl)-propionsäure, Boc-4-chlor-D-β-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable