Merck
193208
Sigma-Aldrich
Benzylmalonsäure-monomethylester-amid
96%
Synonym(e):
Benzylmalonic acid methyl ester monoamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
Assay
96%
SMILES String
COC(=O)C(Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-15-11(14)9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H2,12,13)
InChIKey
MBGQTVLDUWAMMN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)