Merck
192937
Sigma-Aldrich
Ameisensäure-(exo-2-norbornyl)-ester
97%
Synonym(e):
exo-2-Norbornylformiat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
InChIKey
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
Allgemeine Beschreibung
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)