192341
Deuteriumoxid
"100%", 99.96 atom % D, purified by glass distillation
Synonym(e):
Schweres Wasser, Wasser-d2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Aufgereinigt durch
glass distillation
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
SMILES String
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable