Merck
192104
Sigma-Aldrich
cis-Bicyclo[3.3.0]octan-3,7-dion
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
[H][C@@]12CC(=O)C[C@]1([H])CC(=O)C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-7-1-5-2-8(10)4-6(5)3-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChIKey
HAFQHNGZPQYKFF-OLQVQODUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of cis-bicyco| 13.3. 0| oct-3-ene-2, 7-dione, a highly functionalized cyclopentanoid intermediate.
Carceller E, et al.
Tetrahedron Letters, 25(19), 2031-2034 (1984)
Total synthesis of carboprostacyclin, a stable and biologically active analogue of prostacyclin (PGI2).
Nicolaou KC, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 23, 1067-1068 (1978)