190691
3-Fluorbenzamid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChIKey
YPIGHNIIXYSPKF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable