187925
2-Methoxyphenethylalkohol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
133-135 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
XLDRDNQLEMMNNH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves