Merck
186902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-benzonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyan-resorcin-dimethylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)