186023
4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
InChIKey
LLRQVSZVVAKRJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable