Merck
183628
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlor-benzylalkohol
98%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
Beilstein:
2082362
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
bp
148-151 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChIKey
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)