Merck
183237
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)-essigsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
251-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)CSc1ccncc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)