178039
2-Chlor-6-fluor-benzoesäure
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
XNTIGDVFBDJLTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable