177547
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
36-37 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges