177466
4-Methylcyclohexylamin, Mischung aus cis und trans
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4531 (lit.)
bp
151-154 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H15N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChIKey
KSMVBYPXNKCPAJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter