176478
3-(4-Fluorbenzoyl)-propionsäure
97%
Synonym(e):
Haloperidol-Metabolit III, R 11302
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChIKey
WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable