Merck
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoldiazonium-hexafluorphosphat
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4N2PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)